Få mere at vide
(Rac)-BL-918, MedChemExpress
Beskrivelse
(Rac)-BL-918 is the racemate of BL-918. BL-918 is a potent activator of UNC-51-like kinase 1 (ULK1), inducing cytoprotective autophagy for Parkinson’s disease treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Rac)-BL-918 |
| CAS | 2435589-07-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H15F8N3OS |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (234.33 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(F)C=C1F)C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)=S)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 533.44 |
| Formel vægt | 533.44 |
| Vis mere |