Få mere at vide
rac Albuterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salbutamol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 239.1521 |
| Procent renhed | >95% |