Få mere at vide
rac 3-Chloro-1-phenylpropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3-Chloro-1-phenylpropanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2 |
| Formel vægt | 170.0498 |