missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 1-Palmitoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol, TRC

Artikelnummer. 30411977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411977 25 mg
30424851 10 mg
30414494 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP16350025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185060-41-6
Molekylær formel C37 H71 Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 615.41
IUPAC navn 18-(chloromethyl)-17,18-dihydroxyhexatriacontane-16,19-dione
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(O)(CCl)C(O)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Palmitoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C37H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-35(40)37(42,33-38)36(41)34(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36,41-42H,3-33H2,1-2H3
Formel vægt 614.5041
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.