CAS RN 1185060-41-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac 1-Palmitoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol, TRC
CAS: 1185060-41-6 Molekylær formel: C37 H71 Cl O4 Molekylvægt (g/mol): 615.41 IUPAC navn: 18-(chloromethyl)-17,18-dihydroxyhexatriacontane-16,19-dione SMIL: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(O)(CCl)C(O)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC