missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol, TRC

Artikelnummer. 30138229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138229 25 mg
30009070 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15885025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246833-14-6
Molekylær formel C37H65ClO4
Molekylvægt (g/mol) 609.36
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester, Palmitic-linolenic MCPD;
IUPAC navn [(2S)-1-chloro-3-hexadecanoyloxypropan-2-yl] (9Z,12Z,15E)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMIL O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C/CC)=O)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C37H65ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,35H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b7-5+,13-11-,18-17-/t35-/m1/s1
Formel vægt 608.4571
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.