CAS RN 1246833-14-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol, TRC
CAS: 1246833-14-6 Molekylær formel: C37H65ClO4 Molekylvægt (g/mol): 609.36 Synonym: 9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester,Palmitic-linolenic MCPD; IUPAC navn: [(2S)-1-chloro-3-hexadecanoyloxypropan-2-yl] (9Z,12Z,15E)-octadeca-9,12,15-trienoate SMIL: O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C/CC)=O)CCl