Få mere at vide
rac 1-Oleoyl-2-palmitoylglycerol, TRC
Artikelnummer. 30138677
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138677 25 mg
30135392 10 mg
17967814 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO53273025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3331-34-8
Molekylær formel C37 H70 O5
Molekylvægt (g/mol) 594.95
IUPAC navn (2-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropyl) (Z)-octadec-9-enoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Oleoyl-2-palmitoyl-rac-glycerol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C37H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38)42-37(40)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,38H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17-
Formel vægt 594.5223
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.