CAS RN 3331-34-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac 1-Oleoyl-2-palmitoylglycerol, TRC
CAS: 3331-34-8 Molekylær formel: C37 H70 O5 Molekylvægt (g/mol): 594.95 IUPAC navn: (2-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropyl) (Z)-octadec-9-enoate SMIL: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC