missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 1-Methoxy Ketorolac, TRC

Artikelnummer. 30135939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135939 2.5 mg 2.5mg
30135067 25 mg -
30004596 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2627252.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391053-45-4
Molekylær formel C16 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 285.29
Synonym 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1-methoxy-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid, (1RS)-5-Benzoyl-1-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid
IUPAC navn 5-benzoyl-1-methoxy-2,3-dihydropyrrolizine-1-carboxylic acid
SMIL COC1(CCn2c(ccc12)C(=O)c3ccccc3)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 1-Methoxy Ketorolac
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-16(15(19)20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,19,20)
Formel vægt 285.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.