Få mere at vide
rac 1-Hydroxy Ketorolac Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Hydroxy Ketorolac Methyl Ester |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-15(19)16(20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,20H,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 285.1001 |