Få mere at vide
Rabusertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rabusertib |
| CAS | 911222-45-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H22BrN5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | LY2603618 IC-83 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (71.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | BrC(C=C1NC(NC2=NC=C(N=C2)C)=O)=C(C=C1OC[C@H]3OCCNC3)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.3 |
| Vis mere |