missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rabeprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 343.1354 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?