missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rabeprazole Sulfide, TRC

Artikelnummer. 30006756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006756 25 mg
30012860 1 g
30007117 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR07051025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 117977-21-6
Molekylær formel C18 H21 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 343.4432
Synonym 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole
IUPAC navn 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
SMIL COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vægt 343.1354
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.