Få mere at vide
RAB11FIP5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen RAB11FIP5
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18270246
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-79582
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
RAB11FIP5 Polyclonal specifically detects RAB11FIP5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
RAB11FIP5
Polyclonal
Rabbit
NP_056285
26056
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human RAB11FIP5The immunogen for this antibody is RAB11FIP5. Peptide sequence MALVRGAEPAAGPSRWLPTHVQVTVLRARGLRGKSSGAGSTSDAYTVIQV.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
DKFZp434H018, Gaf-1, GAF1rab11-FIP5, Gamma-SNAP-associated factor 1, KIAA0857gaf-1, Phosphoprotein pp75, pp75, RAB11 family interacting protein 5 (class I), Rab11-FIP5, Rab11-interacting protein Rip11, RAB11RIP5, RIP11rab11 family-interacting protein 5
RAB11FIP5
IgG
70 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater