Få mere at vide
R547, MedChemExpress
Beskrivelse
R547 is a potent, selective and orally active ATP-competitive CDK inhibitor, with Kis of 2 nM, 3 nM and 1 nM for CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin E and CDK4/cyclin D1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R547 |
| CAS | 741713-40-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21F2N5O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (113.26 mM) |
| SMIL | O=S(N1CCC(NC2=NC(N)=C(C(C3=C(C(F)=CC=C3OC)F)=O)C=N2)CC1)(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.45 |
| Formel vægt | 441.45 |
| Vis mere |