Få mere at vide
(R)-Zanubrutinib, MedChemExpress
Beskrivelse
(R)-Zanubrutinib is the R enantiomer of Zanubrutinib. Zanubrutinib is a selective Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Zanubrutinib |
| CAS | 1691249-44-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29N5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-BGB-3111 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 64.25 mg/mL (136.25 mM) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.55 |
| Vis mere |