Få mere at vide
(R)-Sodium Danshensu, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Sodium Danshensu |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 220.035 |