CAS RN 81075-52-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(R)-Sodium Danshensu, TRC
CAS: 81075-52-7 Molekylær formel: C9 H9 Na O5 Molekylvægt (g/mol): 220.155 Synonym: Tanshinol Sodium,Salvianic Acid A Sodium,Dan Shen Suan A Sodium Salt,(alphaR)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt,(R)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt IUPAC navn: [(2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoyl]oxysodium SMIL: O[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O[Na]