Få mere at vide
(R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole, TRC
Artikelnummer. 30133448
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133448 500 mg
30010080 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA188490500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94944-70-4
Molekylær formel C9H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 230.22
Synonym 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
IUPAC navn 1-[4-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]ethanone
SMIL CC(C1=NC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)=CN1)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 230.0903
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.