Få mere at vide
(R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole, TRC
Artikelnummer. 30010080
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010080 50 mg
30133448 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18849050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94944-70-4
Molekylær formel C9H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 230.22
Synonym 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
IUPAC navn 1-[4-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]ethanone
SMIL CC(C1=NC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)=CN1)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 230.0903