Få mere at vide
(R,S)-Norcotinine ( 1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 18041540
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
18041540 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT05855X1ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-Norcotinine
CAS 17708-87-1
Molekylær formel C9 H10 N2 O
Mængde 5 x 1 mL
Synonym 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (±)-, Norcotinine, (±)- (8CI), (RS)-Norcotinine, (±)-Demethylcotinine, (±)-Norcotinine
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
SMIL O=C1CCC(N1)c2cccnc2
IUPAC navn 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0793
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (RS)-Norcotinine 1 mg/mL