Få mere at vide
(R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Artikelnummer. 30012307
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012307 50 g
30008707 250 g
30008810 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47264050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-79-8
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Synonym (RS)-Solketal, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide, 1,2-Isopropylideneglycerin, 1,2-Isopropylideneglycerol, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol, 2,3-Isopropylideneglycerol, Acetone Glyceryl Acetal, Dioxolan, α,β-Isopropylidene Ether, Glycerolacetone, NSC 59720;
SMIL CC1(C)OCC(CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 132.0786