Få mere at vide
(R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 132.0786 |