Få mere at vide
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 190.1106 |