Få mere at vide
(R)-(-)-Phenyl-1,2-ethandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328465
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328465 1 g 1g
11338465 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10494.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16355-00-3
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00064262
InChI nøgle PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
Synonym r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf
PubChem CID 2724621
IUPAC navn (1R)-1-phenylethan-1,2-diol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Kogepunkt 272°C to 274°C
Mængde 1 g
Beilstein 2355547
Optisk rotation −39° (c=3 in Ethanol)
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%