Få mere at vide
(R)-Ostarine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Ostarine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F3N3O3/c1-18(27,11-28-15-6-2-12(9-23)3-7-15)17(26)25-14-5-4-13(10-24)16(8-14)19(20,21)22/h2-8,27H,11H2,1H3,(H,25,26)/t18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 389.0987 |
| Procent renhed | >95% |