Få mere at vide
(R)-Norfluoxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Norfluoxetine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 295.1184 |
| Procent renhed | >95% |