Få mere at vide
(R)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 300.1498 |