Få mere at vide
(R)-N-Desacryloyl N-Propionyl Ibrutinib, TRC
Artikelnummer. 30011503
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011503 10 mg
30004936 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28816510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1839099-22-7
Molekylær formel C25 H26 N6 O2
Molekylvægt (g/mol) 442.51
Synonym 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-1-propanone
IUPAC navn 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidyl]propan-1-one
SMIL CCC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-Desacryloyl N-Propionyl Ibrutinib
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H26N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-13,16,18H,2,6-7,14-15H2,1H3,(H2,26,27,28)/t18-/m1/s1
Formel vægt 442.2117