Få mere at vide
R-(-)-N-Demethyl Deprenyl-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(-)-N-Demethyl Deprenyl-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D |