CAS RN 1217977-04-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
R-(-)-N-Demethyl Deprenyl-d5, TRC
CAS: 1217977-04-2 Molekylær formel: C12H10D5N Molekylvægt (g/mol): 178.29 Synonym: (αR)-α-Methyl-N-2-propyn-1-yl-(benzene-d5)ethanamine,(-)-Desmethylselegiline-d5,(-)-N-Desmethylselegiline-d5,Desmethylselegiline-d5,L-Desmethyldeprenyl-d5,L-Nordeprenyl-d5,N-Desmethylselegiline-d5,Norselegiline-d5 SMIL: [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])C[C@@H](C)NCC#C)[2H])[2H]