Få mere at vide
(R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamin, ChiPros 99+%, ee 96+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374186 5 g 5g
11384186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19298.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38235-77-7
Molekylær formel C15H17N
Molekylvægt (g/mol) 211.308
MDL nummer MFCD00015010
InChI nøgle ZYZHMSJNPCYUTB-CYBMUJFWSA-N
Synonym r-+-n-benzyl-1-phenylethylamine, r-n-benzyl-1-phenylethanamine, r-+-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, benzyl 1r-1-phenylethyl amine, r-n-benzyl-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethyl benzylamine, 1r-n-benzyl-1-phenylethanamine, s---n-benzyl-alpha-phenethylamine, pubchem5974
PubChem CID 1268086
IUPAC navn (1R)-N-benzyl-1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Tæthed 1.01
Kogepunkt 171°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee≥ 96 %
Brydningsindeks 1.563
Mængde 5 g
Beilstein 3589990
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +39° (Neat)
Formel vægt 211.31
Procent renhed ≥99%