Få mere at vide
(R)-(-)-α -Methoxyphenyleddikesyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10490301 1 g Glasflaske 1g
10390634 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224470010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3966-32-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3966-32-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004250
InChI nøgle DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Synonym r---alpha-methoxyphenylacetic acid, r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, 2r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, r-methoxyphenylacetic acid, r-methoxy phenyl acetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, r---.alpha.-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, r, o-methyl-d-mandelic acid, ksc496q9j
PubChem CID 2724294
IUPAC navn (2R)-2-methoxy-2-phenyleddikesyre
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-α-Methoxyphenylacetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(OCH3)COOH
Mængde 1 g
Beilstein 10, 195
Specifik rotationstilstand −160.40° (20°C c=1,methanol)
Specifik rotation -160.4
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver eller nåle