Få mere at vide
(R)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1/i2D,3D,4D,5D,6D; |