Få mere at vide
(R)-Filanesib, MedChemExpress
Beskrivelse
(R)-Filanesib ((R)-ARRY-520) is the R-enantiomer of Filanesib (HY-15187). Filanesib is a synthetic kinesin spindle protein (KSP) inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Filanesib |
| CAS | 885060-08-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22F2N4O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-ARRY-520 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.82 mM) |
| SMIL | O=C(N1[C@](C2=CC=CC=C2)(CCCN)SC(C3=CC(F)=CC=C3F)=N1)N(OC)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.48 |
| Vis mere |