Få mere at vide
(R)-Diclofop-methyl, TRC
Artikelnummer. 30179929
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179929 50 mg
30180135 100 mg
30180317 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD35498050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71283-65-3
Molekylær formel C16 H14 Cl2 O4
Molekylvægt (g/mol) 341.186
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (+)-Diclofop-methyl, (R)-(+)-Diclofop-methyl, (R)-Dichlofop-methyl, (R)-Diclofop-methyl, Diclofop-P-methyl
IUPAC navn methyl (2R)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
SMIL COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofop-P-methyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1
Formel vægt 340.0269