Få mere at vide
(R)-Desmethyl Citalopram Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30010336
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30010336 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30010336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2915651MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride
CAS 144010-85-5
Molekylær formel C19 H19 F N2 O . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym (R)-Desmethylcitalopram Hydrochloride, (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride, (1R)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
SMIL Cl.CNCCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn (1R)-1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 346.83
Formel vægt 346.1248