missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-(-)-Deprenyl N-Oxide Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30006492
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006492 100 mg
30004753 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD288645100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 830318-01-9
Molekylær formel C13 H18 N O . Cl
Molekylvægt (g/mol) 239.74
Synonym (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propynylbenzene N-Oxide Hydrochloride Salt, (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propyn-1-yl-benzeneethanamine N-Oxide Hydrochloride Salt, Selegiline N-oxide hydrochloride
IUPAC navn hydroxy-methyl-[(1R)-1-methyl-2-phenyl-ethyl]-prop-2-ynyl-ammonium;chloride
SMIL [Cl-].C[C@H](Cc1ccccc1)[N+](C)(O)CC#C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R-(-)-Deprenyl N-Oxide hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18NO.ClH/c1-4-10-14(3,15)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12,15H,10-11H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t12-,14?;/m1./s1
Formel vægt 239.1077
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.