CAS RN 830318-01-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
R-(-)-Deprenyl N-Oxide Hydrochloride Salt, TRC
CAS: 830318-01-9 Molekylær formel: C13 H18 N O . Cl Molekylvægt (g/mol): 239.74 Synonym: (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propynylbenzene N-Oxide Hydrochloride Salt,(αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propyn-1-yl-benzeneethanamine N-Oxide Hydrochloride Salt,Selegiline N-oxide hydrochloride IUPAC navn: hydroxy-methyl-[(1R)-1-methyl-2-phenyl-ethyl]-prop-2-ynyl-ammonium;chloride SMIL: [Cl-].C[C@H](Cc1ccccc1)[N+](C)(O)CC#C