Få mere at vide
(R)-De(carboxymethyl) Cetirizine Ethanol Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-De(carboxymethyl) Cetirizine Ethanol Dihydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H/t19-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 402.1032 |