Få mere at vide
(R)-Clodinafop, TRC
Artikelnummer. 30355828
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355828 100 mg
30360434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC584500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114420-56-3
Molekylær formel C14 H11 Cl F N O4
Molekylvægt (g/mol) 311.69
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, CGA 193469, Clodinafop
IUPAC navn (2R)-2-[4-(5-chlor-3-fluoropyridin-2-yl)oxyphenoxy]propansyre
SMIL C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clodinafop free acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1
Formel vægt 311.0361