missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Celiprolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celiprolol Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H |
| Formel vægt | 415.2238 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?