Få mere at vide
(R)-(+)-Carvedilol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Carvedilol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 406.1893 |
| Procent renhed | >95% |