CAS RN 95093-99-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(R)-(+)-Carvedilol, TRC
CAS: 95093-99-5 Molekylær formel: C24H26N2O4 Molekylvægt (g/mol): 406.47 Synonym: 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (2R)- (9CI),2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (R)-,(+)-Carvedilol,(R)-Carvedilol,R-(+)-Carvedilol,(R)-Carvedilol IUPAC navn: (2R)-1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol SMIL: COc1ccccc1OCCNC[C@@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23