Få mere at vide
(R)-BAY-85-8501, MedChemExpress
Beskrivelse
(R)-BAY-85-8501 is the less active Enantiomer of BAY-85-8501. BAY-85-8501 is a selective and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-BAY-85-8501 |
| CAS | 2446175-39-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H17F3N4O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (210.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.46 |
| Formel vægt | 474.46 |
| Vis mere |