Få mere at vide
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, Maybridge
Artikelnummer. 10188224
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10188224 1 g 1ml
1 options
Artikelnummer. 10188224 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00230DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
CAS 39637-99-5
Tæthed 1.3400g/mL
Analyseprocentområde 97+%
Molekylær formel C10H8ClF3O2
MDL nummer MFCD00044400
Mængde 1 g
Merck Index 15, 6365
Specifik rotationstilstand −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
InChI nøgle PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
SMIL CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 252.62
PubChem CID 3080792
Formel vægt 252.62
Procent renhed 97%