Få mere at vide
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11373466
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
Artikelnummer. 11373466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14325.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
(R)-(-)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid bruges som et chiralt acyleringsreagens, som bruges til opløsning af aminosyreenantiomerer som 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin. Det er også velegnet til bestemmelse af den optiske sammensætning af forbindelser ekstraheret fra biologiske væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid bruges som et chiralt acyleringsreagens, som bruges til opløsning af aminosyreenantiomerer som 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin. Det er også velegnet til bestemmelse af den optiske sammensætning af forbindelser ekstraheret fra biologiske væsker.
Opløselighed Sparsomt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39637-99-5
Molekylær formel C10H8ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 252.62
MDL nummer MFCD00044400
InChI nøgle PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMIL CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Tæthed 1.353
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Beilstein 3591565
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Opløselighedsinformation Sparingly miscible with water.
Optisk rotation −137° (Neat)
Formel vægt 252.62
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride