Få mere at vide
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11363466
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363466 50 mg 50mg
11373466 250 mg 250mg
11353466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14325.MF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
(R)-(-)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid bruges som et chiralt acyleringsreagens, som bruges til opløsning af aminosyreenantiomerer som 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin. Det er også velegnet til bestemmelse af den optiske sammensætning af forbindelser ekstraheret fra biologiske væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-α -Methoxy-α -(trifluormethyl)phenylacetylchlorid bruges som et chiralt acyleringsreagens, som bruges til opløsning af aminosyreenantiomerer som 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin. Det er også velegnet til bestemmelse af den optiske sammensætning af forbindelser ekstraheret fra biologiske væsker.
Opløselighed Sparsomt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39637-99-5
Molekylær formel C10H8ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 252.62
MDL nummer MFCD00044400
InChI nøgle PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMIL CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Tæthed 1.353
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 50 mg
FN nummer UN3265
Beilstein 3591565
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Opløselighedsinformation Sparingly miscible with water.
Optisk rotation −137° (Neat)
Formel vægt 252.62
Procent renhed ≥98%