Få mere at vide
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 10734114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10734114 250 mg Glasflaske 250mg
10711141 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264122500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39637-99-5
Molekylær formel C10H8ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 252.62
MDL nummer MFCD00044400
InChI nøgle PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMIL CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4680 to 1.4700
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 6365
Specifik vægtfylde 1.34
Specifik rotationstilstand −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Specifik rotation − 132.00
Formel vægt 252.62
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske